4-Chloro-7,8-dimethylquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR307968-1G OR307968-5G
APOSOR307968-1GEA 2100 SEK
APOSOR307968-1G APOSOR307968-5G
4-Chloro-7,8-dimethylquinoline
4-Chloro-7,8-dimethylquinoline
Formel: C₁₁H₁₀ClN
Smältpunkt: 61…62 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 181950-53-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III