4-Chloro-5,7-dimethylquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
OR307963-1G OR307963-5G
APOSOR307963-1GEA 3550 SEK
APOSOR307963-1G APOSOR307963-5G
4-Chloro-5,7-dimethylquinoline
4-Chloro-5,7-dimethylquinoline
Formel: C₁₁H₁₀ClN
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 352205-97-1