4-Chloro-2,7,8-trimethylquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
OR307962-1G OR307962-5G
APOSOR307962-1GEA 3550 SEK
APOSOR307962-1G APOSOR307962-5G
4-Chloro-2,7,8-trimethylquinoline
4-Chloro-2,7,8-trimethylquinoline
Formel: C₁₂H₁₂ClN
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 78509-29-2