4-Chloro-2,6,8-trimethylquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
OR307961-1G OR307961-5G
APOSOR307961-1GEA 3550 SEK
APOSOR307961-1G APOSOR307961-5G
4-Chloro-2,6,8-trimethylquinoline
4-Chloro-2,6,8-trimethylquinoline
Formel: C₁₂H₁₂ClN
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 87602-66-2