4,8-Dichloro-2-methylquinoline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR307936-1G OR307936-250MG
APOSOR307936-1GEA 1525 SEK
APOSOR307936-1G APOSOR307936-250MG
4,8-Dichloro-2-methylquinoline 97%
4,8-Dichloro-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₇Cl₂N
Smältpunkt: 86…87 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 75896-69-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III