4,7-Dichloro-2,8-dimethylquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
OR307933-1G OR307933-5G
APOSOR307933-1GEA 390 SEK
APOSOR307933-1G APOSOR307933-5G
4,7-Dichloro-2,8-dimethylquinoline
4,7-Dichloro-2,8-dimethylquinoline
Formel: C₁₁H₉Cl₂N
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00272342
CAS nummer: 21728-15-4