4,6-Dichloro-8-methylquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
OR307931-1G OR307931-5G
APOSOR307931-1GEA 2000 SEK
APOSOR307931-1G APOSOR307931-5G
4,6-Dichloro-8-methylquinoline
4,6-Dichloro-8-methylquinoline
Formel: C₁₀H₇Cl₂N
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 948292-34-0