4,6-Dichloro-2,8-dimethylquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
OR307930-1G OR307930-5G
APOSOR307930-1GEA 3650 SEK
APOSOR307930-1G APOSOR307930-5G
4,6-Dichloro-2,8-dimethylquinoline
4,6-Dichloro-2,8-dimethylquinoline
Formel: C₁₁H₉Cl₂N
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 21629-51-6