2-Chloro-7,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
OR307924-1G OR307924-5G
APOSOR307924-1GEA 3550 SEK
APOSOR307924-1G APOSOR307924-5G
2-Chloro-7,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-7,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Formel: C₁₂H₉ClN₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09035783
CAS nummer: 917746-03-3