2-Chloro-5,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
OR307913-1G OR307913-5G
APOSOR307913-1GEA 3550 SEK
APOSOR307913-1G APOSOR307913-5G
2-Chloro-5,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-5,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Formel: C₁₂H₉ClN₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02741714
CAS nummer: 351363-12-7