2-Chloro-5,7-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
OR307911-1G OR307911-5G
APOSOR307911-1GEA 3550 SEK
APOSOR307911-1G APOSOR307911-5G
2-Chloro-5,7-dimethylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-5,7-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Formel: C₁₂H₉ClN₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08899072
CAS nummer: 917747-10-5