2-Chloro-3-(chloromethyl)quinoline
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR307910-1G OR307910-5G
APOSOR307910-1GEA 925 SEK
APOSOR307910-1G APOSOR307910-5G
2-Chloro-3-(chloromethyl)quinoline
2-Chloro-3-(chloromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₇Cl₂N
MW: 212,0753 g/mol
Smältpunkt: 117 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05865134
CAS nummer: 90097-52-2
UN: 3261
ADR: 8,III