2-Chloro-3,8-dimethylquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
OR307903-1G OR307903-5G
APOSOR307903-1GEA 3450 SEK
APOSOR307903-1G APOSOR307903-5G
2-Chloro-3,8-dimethylquinoline
2-Chloro-3,8-dimethylquinoline
Formel: C₁₁H₁₀ClN
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 108097-04-7