2-Chloro-3,7-dimethylquinoline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR307902-1G OR307902-5G
APOSOR307902-1GEA 3350 SEK
APOSOR307902-1G APOSOR307902-5G
2-Chloro-3,7-dimethylquinoline 98%
2-Chloro-3,7-dimethylquinoline
Formel: C₁₁H₁₀ClN
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 73863-46-4