2-Chloro-3,6-dimethylquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
OR307901-1G OR307901-5G
APOSOR307901-1GEA 3050 SEK
APOSOR307901-1G APOSOR307901-5G
2-Chloro-3,6-dimethylquinoline
2-Chloro-3,6-dimethylquinoline
Formel: C₁₁H₁₀ClN
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 132118-28-6