2,5,7-Trimethylquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
OR307877-1G OR307877-5G
APOSOR307877-1GEA 3450 SEK
APOSOR307877-1G APOSOR307877-5G
2,5,7-Trimethylquinoline
2,5,7-Trimethylquinoline
Formel: C₁₂H₁₃N
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 102871-67-0