6-Bromo-4-methylquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR307867-1G OR307867-5G
APOSOR307867-1GEA 3375 SEK
APOSOR307867-1G APOSOR307867-5G
6-Bromo-4-methylquinoline
6-Bromo-4-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈BrN
MW: 222,08 g/mol
Smältpunkt: 100…101 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09258893
CAS nummer: 41037-28-9