7-Chloro-2,4-dimethylquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
OR307822-1G OR307822-5G
APOSOR307822-1GEA 3450 SEK
APOSOR307822-1G APOSOR307822-5G
7-Chloro-2,4-dimethylquinoline
7-Chloro-2,4-dimethylquinoline
Formel: C₁₁H₁₀ClN
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 88499-96-1