8-Bromo-4-chloro-2-methylquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR307816-1G OR307816-5G
APOSOR307816-1GEA 1175 SEK
APOSOR307816-1G APOSOR307816-5G
8-Bromo-4-chloro-2-methylquinoline
8-Bromo-4-chloro-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₇BrClN
Smältpunkt: 73…74 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00272432
CAS nummer: 1201-07-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III