2,6-Dichloroquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR307515-25G OR307515-5G
APOSOR307515-25GEA 3150 SEK
APOSOR307515-25G APOSOR307515-5G
2,6-Dichloroquinoline
2,6-Dichloroquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
MW: 198.0500 g/mol
Smältpunkt: 161…164 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03427194
CAS nummer: 1810-72-6