3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR30745-1G OR30745-250MG OR30745-5G
APOSOR30745-1GEA 1050 SEK
APOSOR30745-1G APOSOR30745-250MG APOSOR30745-5G
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formel: C₆H₄BrN₃
MW: 198,0200 g/mol
Smältpunkt: 208…210 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08234919
CAS nummer: 76006-13-8