5-Bromo-6-methyl-1H-indazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR30742-1G OR30742-5G OR30742-25G
APOSOR30742-1GEA 225 SEK
APOSOR30742-1G APOSOR30742-5G APOSOR30742-25G
5-Bromo-6-methyl-1H-indazole
5-Bromo-6-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇BrN₂
MW: 211,0600 g/mol
Smältpunkt: 166…169 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09026991
CAS nummer: 885223-72-3