3-Chloro-1,2,4-triazole
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR307243-10G
OR307243-5G
APOSOR307243-10GEA
1725
SEK
APOSOR307243-10G
APOSOR307243-5G
3-Chloro-1,2,4-triazole
3-Chloro-1,2,4-triazole
Formel:
C₂H₂ClN₃ MW: 103,51 g/mol Smältpunkt: 169 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00128812 CAS nummer: 6818-99-1 |