4-Phenylpyridine-N-oxide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR307240-5G OR307240-1G OR307240-25G
APOSOR307240-5GEA 1850 SEK
APOSOR307240-5G APOSOR307240-1G APOSOR307240-25G
4-Phenylpyridine-N-oxide 98%
Formel: C₁₁H₉NO
Smältpunkt: 153…155 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006208
CAS nummer: 1131-61-9