Methyl-1H-indazole-4-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR30714-1G
OR30714-5G
OR30714-25G
APOSOR30714-1GEA
260
SEK
APOSOR30714-1G
APOSOR30714-5G
APOSOR30714-25G
Methyl-1H-indazole-4-carboxylate
Methyl-1H-indazole-4-carboxylate
Formel:
C₉H₈N₂O₂ Smältpunkt: 133…138 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD07371610 CAS nummer: 192945-49-6 |