Fmoc-Hyp-OH 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: N-Fmoc-trans-4-hydroxy-L-proline
OR307070-100G OR307070-25G
APOSOR307070-100GEA 2450 SEK
APOSOR307070-100G APOSOR307070-25G
Fmoc-Hyp-OH 98%
Fmoc-Hyp-OH
Formel: C₂₀H₁₉NO₅
Smältpunkt: 189…193 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00151929
CAS nummer: 88050-17-3