2-Nitro-p-toluic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR30706-100G OR30706-10G OR30706-25G
APOSOR30706-100GEA 7725 SEK
APOSOR30706-100G APOSOR30706-10G APOSOR30706-25G
2-Nitro-p-toluic acid 97%
2-Nitro-p-toluic acid
Formel: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Smältpunkt: 160…164 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00033899
CAS nummer: 27329-27-7