4-Chloro-6-iodoquinazoline 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR30701-10G OR30701-5G
APOSOR30701-10GEA 855 SEK
APOSOR30701-10G APOSOR30701-5G
4-Chloro-6-iodoquinazoline 95+%
4-Chloro-6-iodoquinazoline
Formel: C₈H₄ClIN₂
MW: 290,4900 g/mol
Smältpunkt: 177 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01862193
CAS nummer: 98556-31-1