1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 7-Azaindazole, Pyrazolo[3,4-b]pyridine
OR30698-5G OR30698-25G
APOSOR30698-5GEA 720 SEK
APOSOR30698-5G APOSOR30698-25G
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine 97%
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formel: C₆H₅N₃
MW: 119,12 g/mol
Smältpunkt: 93…95 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05663981
CAS nummer: 271-73-8