Octachloronaphthalene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR30671-1G OR30671-25G OR30671-5G
APOSOR30671-1GEA 345 SEK
APOSOR30671-1G APOSOR30671-25G APOSOR30671-5G
Octachloronaphthalene 98%
Octachloronaphthalene
Formel: C₁₀Cl₈
Kokpunkt: 440 °C
Smältpunkt: 194…197 °C
Densitet: 2 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 2234-13-1
EINECS: 218-778-7