2-Cyclopropylisonicotinic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR306659-1G
OR306659-250MG
APOSOR306659-1GEA
5050
SEK
APOSOR306659-1G
APOSOR306659-250MG
2-Cyclopropylisonicotinic acid
2-Cyclopropylisonicotinic acid
Formel:
C₉H₉NO₂ Smältpunkt: 285…287 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD13187883 CAS nummer: 1216171-07-1 |