N,N-Dimethyl-2-(piperazin-1-yl)benzamideoxalate
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR30662-1G
OR30662-250MG
APOSOR30662-1GEA
3950
SEK
APOSOR30662-1G
APOSOR30662-250MG
N,N-Dimethyl-2-(piperazin-1-yl)benzamideoxalate
N,N-Dimethyl-2-(piperazin-1-yl)benzamideoxalate
Formel:
C₁₅H₂₁N₃O₅ Storage Temperature: Omgivande |
CAS nummer:
494782-69-3 |