4-Bromo-2-nitroanisole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Bromo-1-methoxy-2-nitrobenzene
OR3066-25G OR3066-5G OR3066-100G
APOSOR3066-25GEA 295 SEK
APOSOR3066-25G APOSOR3066-5G APOSOR3066-100G
4-Bromo-2-nitroanisole
4-Bromo-2-nitroanisole
Formel: C₇H₆BrNO₃
Smältpunkt: 87…88 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00055529
CAS nummer: 33696-00-3