4-Bromo-2-nitroaniline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3065-100G OR3065-250G OR3065-500G
APOSOR3065-100GEA 550 SEK
APOSOR3065-100G APOSOR3065-250G APOSOR3065-500G
4-Bromo-2-nitroaniline
4-Bromo-2-nitroaniline
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217.02 g/mol
Kokpunkt: 309
Smältpunkt: 110…114 °C
Densitet: 1.81
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00041312
CAS nummer: 875-51-4