2,3-Dimethylhydroquinone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR30633-100G OR30633-25G OR30633-5G
APOSOR30633-100GEA 5750 SEK
APOSOR30633-100G APOSOR30633-25G APOSOR30633-5G
2,3-Dimethylhydroquinone
2,3-Dimethylhydroquinone
Formel: C₈H₁₀O₂
Smältpunkt: 223 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009997
CAS nummer: 608-43-5