3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR30631-1G OR30631-25G OR30631-5G
APOSOR30631-1GEA 290 SEK
APOSOR30631-1G APOSOR30631-25G APOSOR30631-5G
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₆O₄
Smältpunkt: 211…213 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003371
CAS nummer: 13677-79-7