1-Ethyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR306201-1G OR306201-250MG
APOSOR306201-1GEA 995 SEK
APOSOR306201-1G APOSOR306201-250MG
1-Ethyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95+%
1-Ethyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₇H₁₀N₂O₂
Smältpunkt: 134…136 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08445953
CAS nummer: 50920-46-2