5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR30602-1G OR30602-5G
APOSOR30602-1GEA 295 SEK
APOSOR30602-1G APOSOR30602-5G
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₇H₅BrN₂
Smältpunkt: 61…64 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08275698
CAS nummer: 69214-09-1