4-Bromo-o-cresol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3060-100G OR3060-25G OR3060-1G
APOSOR3060-100GEA 2200 SEK
APOSOR3060-100G APOSOR3060-25G APOSOR3060-1G
4-Bromo-o-cresol 95%
4-Bromo-o-cresol
Formel: C₇H₇BrO
Smältpunkt: 62…67 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00055435
CAS nummer: 2362-12-1