4,6-Dichloro-o-cresol
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
OR30590-1G
OR30590-25G
OR30590-5G
APOSOR30590-1GEA
260
SEK
APOSOR30590-1G
APOSOR30590-25G
APOSOR30590-5G
4,6-Dichloro-o-cresol
4,6-Dichloro-o-cresol
Formel:
C₇H₆Cl₂O Kokpunkt: 225…226 °C Smältpunkt: 53…56 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00019988 CAS nummer: 1570-65-6 EINECS: 216-382-9 |