Thieno[2,3-b]pyridin-3-ylamine
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR30577-1G
OR30577-250MG
OR30577-100MG
APOSOR30577-1GEA
4100
SEK
APOSOR30577-1G
APOSOR30577-250MG
APOSOR30577-100MG
Thieno[2,3-b]pyridin-3-ylamine
Thieno[2,3-b]pyridin-3-ylamine
Formel:
C₇H₆N₂S Smältpunkt: 96…98 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD11869737 CAS nummer: 26579-54-4 |