1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR305633-1G OR305633-250MG
APOSOR305633-1GEA 1825 SEK
APOSOR305633-1G APOSOR305633-250MG
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic acid
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,1300 g/mol
Smältpunkt: 265…270 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11040725
CAS nummer: 116855-08-4