1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-5-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR305629-1G OR305629-250MG
APOSOR305629-1GEA 3650 SEK
APOSOR305629-1G APOSOR305629-250MG
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-5-carbonitrile
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-5-carbonitrile
Formel: C₈H₅N₃
Smältpunkt: 214…216 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09909831
CAS nummer: 146767-63-7