Isoquinoline-5-carbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Isoquinoline-5-carboxaldehyde
OR30559-1G OR30559-250MG
APOSOR30559-1GEA 570 SEK
APOSOR30559-1G APOSOR30559-250MG
Isoquinoline-5-carbaldehyde
Isoquinoline-5-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₇NO
MW: 157,17 g/mol
Smältpunkt: 116…120 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03412483
CAS nummer: 80278-67-7