4-Amino-2-chloro-5-methylpyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Chloro-5-methylpyridin-4-amine
OR305585-1G OR305585-5G OR305585-25G
APOSOR305585-1GEA 210 SEK
APOSOR305585-1G APOSOR305585-5G APOSOR305585-25G
4-Amino-2-chloro-5-methylpyridine 98%
4-Amino-2-chloro-5-methylpyridine
Formel: C₆H₇ClN₂
MW: 142,5862 g/mol
Smältpunkt: 115 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11977435
CAS nummer: 79055-62-2