3-Bromo-o-toluic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3055-100G OR3055-25G
APOSOR3055-100GEA 1025 SEK
APOSOR3055-100G APOSOR3055-25G
3-Bromo-o-toluic acid
3-Bromo-o-toluic acid
Formel: C₈H₇BrO₂
Smältpunkt: 152…156 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00270097
CAS nummer: 76006-33-2