2-Chloropyrimidine-4-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR30543-1G OR30543-5G
APOSOR30543-1GEA 260 SEK
APOSOR30543-1G APOSOR30543-5G
2-Chloropyrimidine-4-carbonitrile
2-Chloropyrimidine-4-carbonitrile
Formel: C₅H₂ClN₃
Smältpunkt: 53…55 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00234989
CAS nummer: 75833-38-4