2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR305419-1G OR305419-5G
APOSOR305419-1GEA 2025 SEK
APOSOR305419-1G APOSOR305419-5G
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid 98%
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid
Formel: C₁₀H₁₂N₂O₂
MW: 192.22 g/mol
Smältpunkt: 211…212 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115212
CAS nummer: 98088-04-1