5-Amino-2-chloropyrimidine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR30541-1G OR30541-5G
APOSOR30541-1GEA 415 SEK
APOSOR30541-1G APOSOR30541-5G
5-Amino-2-chloropyrimidine 95%
5-Amino-2-chloropyrimidine
Formel: C₄H₄ClN₃
MW: 129,5477 g/mol
Smältpunkt: 198…199 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06412560
CAS nummer: 56621-90-0