2-Acetamido-6-bromopyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR305408-1G OR305408-5G
APOSOR305408-1GEA 1025 SEK
APOSOR305408-1G APOSOR305408-5G
2-Acetamido-6-bromopyridine
2-Acetamido-6-bromopyridine
Formel: C₇H₇BrN₂O
Smältpunkt: 154…157 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00234277
CAS nummer: 25218-99-9